Få mere at vide
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 99%
Artikelnummer. 10626892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626892 250 mL Glasflaske 250ml
10132490 1 L Glasflaske 1 L
10225450 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11944861 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10626892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121482500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-42-2
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00004471
InChI nøgle SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC navn 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Smeltepunkt -42.8°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9385g/mL
Kogepunkt 166.0°C
Flammepunkt 58°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Brydningsindeks 1.4223 to 1.4243
Mængde 250 mL
Merck Index 15,2967
Specifik vægtfylde 0.9385
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viskositet 3.22 mPa.s (20°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.