Få mere at vide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 10132490
Brand: Thermo Scientific Acros 121480010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-42-2
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00004471
InChI nøgle SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC navn 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C)(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Smeltepunkt -42.8°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9385g/mL
Kogepunkt 166.0°C
Flammepunkt 58°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Brydningsindeks 1.4223 to 1.4243
Mængde 1 L
Merck Index 15,2967
Specifik vægtfylde 0.9385
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viskositet 3.22 mPa.s (20°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.