Få mere at vide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+%
Beskrivelse
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges også som et mellemprodukt af kemiske produkter og bruges som opløsningsmiddel til noget industriel maling for at justere opløseligheden af malingsharpikser og regulere fordampningshastigheden. Det bruges hovedsageligt i maling og belægninger (coil belægninger, trælakker, arkitektoniske belægninger… ). Det er et godt opløsningsmiddel til organiske peroxider. Det kan også bruges til behandling af tekstiler og læder, i kemisk syntese eller som rengøringsopløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges også som et mellemprodukt af kemiske produkter og bruges som opløsningsmiddel til noget industriel maling for at justere opløseligheden af malingsharpikser og regulere fordampningshastigheden. Det bruges hovedsageligt i maling og belægninger (coil belægninger, trælakker, arkitektoniske belægninger ...). Det er et godt opløsningsmiddel til organiske peroxider. Det kan også bruges til behandling af tekstiler og læder, i kemisk syntese eller som rengøringsopløsningsmiddel.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone |
| Smeltepunkt | -47 °C |
| Tæthed | 0.935 |
| Kogepunkt | 168 °C |
| Flammepunkt | 58 °C (136 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN1148 |
| Beilstein | 1740440 |
| Vis mere |