Få mere at vide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+%
Artikelnummer. 11334719
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334719 100 mL 100ml
11467707 500 mL 500ml
11477707 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16248.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges også som et mellemprodukt af kemiske produkter og bruges som opløsningsmiddel til noget industriel maling for at justere opløseligheden af malingsharpikser og regulere fordampningshastigheden. Det bruges hovedsageligt i maling og belægninger (coil belægninger, trælakker, arkitektoniske belægninger… ). Det er et godt opløsningsmiddel til organiske peroxider. Det kan også bruges til behandling af tekstiler og læder, i kemisk syntese eller som rengøringsopløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges også som et mellemprodukt af kemiske produkter og bruges som opløsningsmiddel til noget industriel maling for at justere opløseligheden af malingsharpikser og regulere fordampningshastigheden. Det bruges hovedsageligt i maling og belægninger (coil belægninger, trælakker, arkitektoniske belægninger ...). Det er et godt opløsningsmiddel til organiske peroxider. Det kan også bruges til behandling af tekstiler og læder, i kemisk syntese eller som rengøringsopløsningsmiddel.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-42-2
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00004471
InChI nøgle SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC navn 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C)(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Smeltepunkt -47 °C
Tæthed 0.935
Kogepunkt 168 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.423
Mængde 100 mL
FN nummer UN1148
Beilstein 1740440
Merck Index 14,2964
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥98%