Få mere at vide
4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245961 1 g Glasflaske 1g
10469091 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338340010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 19812-93-2
MDL nummer MFCD00059625
InChI nøgle ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4-4-hydroxyphenyl benzonitrile, 4'-hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-biphenylol, 4-cyano-4'-hydroxy-biphenyl, 4'-hydroxy-4-cyanobiphenyl, 4-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
PubChem CID 140610
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192°C to 199°C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H9NO
Lineær formel NC(C6H4)2OH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Formel vægt 195.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.