Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitril, 98+%
Artikelnummer. 15434247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434247 5 g 5g
15424247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31639.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 124811-71-8 | C8H4F3NO | 187,121 g/mol
Som mellemprodukt i organiske synteser. Et nyt elektrolytadditiv til lithium nikkel manganoxid katode af højspændings lithium ion batteri. Det oxideres fortrinsvis til carbonatopløsningsmidler, der danner en beskyttende film med lav impedans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som mellemprodukt i organiske synteser. Et nyt elektrolytadditiv til lithium nikkel manganoxid katode af højspændings lithium ion batteri. Det oxideres fortrinsvis til carbonatopløsningsmidler, der danner en beskyttende film med lav impedans.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124811-71-8
Molekylær formel C8H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 187.121
MDL nummer MFCD06797882
InChI nøgle QXIFYONUKBXFTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem4808, acmc-1c4p4, ksc514a8j, 5-cyano-2-hydroxybenzotrifluoride, benzonitrile,4-hydroxy-3-trifluoromethyl, benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783159
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 171 °C til 175 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 187.12
Procent renhed ≥98%