Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302069
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302069 1 g 1g
15467545 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26097.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220239-68-9
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD01091008
InChI nøgle DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.12
Procent renhed 98%