Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13488638 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13488638 250 mg Glass bottle 250mg
13478638 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13488638 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449122500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 220239-68-9
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD01091008
InChI nøgle DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 144.0°C to 147.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CF3C6H3CO2H(OH)
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.