Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030823
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15497865
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31691.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149105-11-3
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.148
MDL nummer MFCD01091005
InChI nøgle HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 2775109
IUPAC navn 1-[4-hydroxy-3-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smeltepunkt 174°C to 177°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.15
Procent renhed 95%