Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Smeltepunkt | 174 °C til 177 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 204.15 |
| Procent renhed | 95% |