Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyd er en fluoreret forbindelse, som bruges til biokemisk forskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyd er en fluoreret forbindelse, som bruges til biokemisk forskning.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Luftfølsom. Uforenelig med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Smeltepunkt | 76 °C til 80 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 206.12 |
| Procent renhed | ≥98% |