Få mere at vide
4-hydroxy-3-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11473204
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473204 100 g 100g
11463204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10562.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 616-82-0 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Standard i chymotrypsin-assays
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-82-0
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00007119
InChI nøgle QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydrobenzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, nhb, pubchem18981, acmc-1auqv, 3,4-nitrohydroxybenzoic acid, ksc489q0p
PubChem CID 12033
IUPAC navn 4-hydroxy-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 182 °C til 184 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2213134
Formel vægt 183.12
Procent renhed 98%