Få mere at vide
4-hydroxy-3-nitrobenzoesyre, 98%
Beskrivelse
Standard i chymotrypsin-assays
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 182°C to 184°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2213134 |
| Formel vægt | 183.12 |
| Procent renhed | 98% |