Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023931
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11429106
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17972.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3011-34-5
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007117
InChI nøgle YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Mængde 5 g
Beilstein 2047884
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%