Få mere at vide
4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10114180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10114180 25 g Glasflaske 25g
10104180 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162890250
CAS: 3011-34-5 | C7H5NR.4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3011-34-5
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007117
InChI nøgle YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139 °C til 144 °C
Farve Brun til brun-gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(NO2)CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08, 83
Formel vægt 167.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver