Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11463877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463877 1 g 1g
11473877 5 g 5g
11483877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18317.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6322-56-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6322-56-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00017002
InChI nøgle MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl
PubChem CID 138723
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Mængde 1 g
Beilstein 1959078
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%