Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone |
| Smeltepunkt | 107 °C til 109 °C |
| Kogepunkt | 175 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2041839 |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-on |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 98% |