Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methyl-benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methyl-benzophenone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-10-9-12(7-8-13(10)15)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3 |
| Formel vægt | 212.0837 |