Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanon, teknologi 85%
Artikelnummer. 11422060
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422060 5 g 5g
15493817 250 mg 250mg
11412060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28483.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3393-64-4 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Protoneret diacetonealkohol og protoneret 4-hydroxy-3-methyl-2-butanon gennemgår vinylering og kollisionsinduceret dehydrering som de eneste primære reaktioner, produktet af førstnævnte reaktion består af op til 40% af den samlede produktionfordeling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Protoneret diacetonealkohol
og protoneret 4-hydroxy-3-methyl-2-butanon gennemgår ''vinylering'' og kollisionsinduceret dehydrering som de eneste primære reaktioner, produktet af førstnævnte reaktion består af op til 40% af den samlede produktionfordeling.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3393-64-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004739
InChI nøgle VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl, 3-hydroxymethyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl-, +, acmc-1cngd, 3-methyl-4-hydroxy-2-butanone, vvsrecwzbbjotg-uhfffaoysa, 2-butanone,4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, technical grade
PubChem CID 18829
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methylbutan-2-on
SMIL CC(CO)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 5 g
Formel vægt 102.13
Procent renhed 85%
Grad Teknisk