Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, 99%
Artikelnummer. 10381464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10381464
Brand: Thermo Scientific Acros 164900250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55-10-7 | C9H9O5 | 197.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-10-7
Molekylær formel C9H9O5
Molekylvægt (g/mol) 197.17
MDL nummer MFCD00004235
InChI nøgle CGQCWMIAEPEHNQ-QMMMGPOBSA-M
Synonym vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
PubChem CID 1245
ChEBI CHEBI:20106
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)[C@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131.0°C to 134.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Mængde 25 g
Merck Index 15,10121
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone,moderatly soluble in ether and acetonitrile,sparingly soluble in benzene
IUPAC navn 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel vægt 198.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.