Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 131.0°C to 134.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.