Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 10337690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337690 50 g Plastflaske 50g
10504121 250 g Plastflaske 250g
13408428 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174580500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 498-00-0 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-00-0
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00004659
InChI nøgle ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
PubChem CID 62348
ChEBI CHEBI:18353
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenol
SMIL COC1=CC(CO)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112,0 °C til 115,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CH2OH
Mængde 50 g
Beilstein 06,IV,7381
Formel vægt 154.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver