Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11499196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499196 25 g 25g
11489196 5 g 5g
11409206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18056.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4421-08-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4421-08-3
MDL nummer MFCD00001820
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Molekylær formel C8H7NO2
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Synonym vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
InChI nøgle QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.