Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080762
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
Artikelnummer. 11448653
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10439.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon bruges som en hæmmer af nicotinamid adenin dinukleotid phosphate (NADPH) oxidase, som er et enzym, der er ansvarlig for produktion af reaktive oxygenarter. Det er også nyttigt til behandling af forskellige inflammatoriske sygdomme og åreforkalkning. Yderligere viser det en anti-inflammatorisk aktivitet og forbedrer endotelfunktionen ved at reducere oxidativt stress. Ud over dette bruges det til at studere nitrogenoxidregulerede processer i planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i ethanol, chloroform, ether, varmt vand, benzen, ethylacetat og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-02-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00008747
InChI nøgle DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 112°C to 116°C
Kogepunkt 295°C to 300°C
Mængde 50 g
Beilstein 637373
Merck Index 14,741
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%