Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetofenon, 98%
Artikelnummer. 11458653
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458653 250 g 250g
11448653 50 g 50g
11344719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10439.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon bruges som en hæmmer af nicotinamid adenin dinukleotid phosphate (NADPH) oxidase, som er et enzym, der er ansvarlig for produktion af reaktive oxygenarter. Det er også nyttigt til behandling af forskellige inflammatoriske sygdomme og åreforkalkning. Yderligere viser det en anti-inflammatorisk aktivitet og forbedrer endotelfunktionen ved at reducere oxidativt stress. Ud over dette bruges det til at studere nitrogenoxidregulerede processer i planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i ethanol, chloroform, ether, varmt vand, benzen, ethylacetat og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-02-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00008747
InChI nøgle DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 112 °C til 116 °C
Kogepunkt 295 °C til 300 °C
Mængde 250 g
Beilstein 637373
Merck Index 14,741
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, kloroform, ether, varmt vand, benzen, ethylacetat og dimethylsulfoxid. Uopløselig i petroleumsæter.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%