Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon bruges som en hæmmer af nicotinamid adenin dinukleotid phosphate (NADPH) oxidase, som er et enzym, der er ansvarlig for produktion af reaktive oxygenarter. Det er også nyttigt til behandling af forskellige inflammatoriske sygdomme og åreforkalkning. Yderligere viser det en anti-inflammatorisk aktivitet og forbedrer endotelfunktionen ved at reducere oxidativt stress. Ud over dette bruges det til at studere nitrogenoxidregulerede processer i planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselig i ethanol, chloroform, ether, varmt vand, benzen, ethylacetat og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 112°C to 116°C |
| Kogepunkt | 295°C to 300°C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 637373 |
| Merck Index | 14,741 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether. |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |