Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelsyre, 98 %
Artikelnummer. 11490973
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490973 1 g 1g
11400983 5 g 5g
11410983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13349.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 55-10-7 | C9H10O5 | 198,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-10-7
Molekylær formel C9H10O5
Molekylvægt (g/mol) 198.174
MDL nummer MFCD00004235
InChI nøgle CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
PubChem CID 1245
ChEBI CHEBI:20106
IUPAC navn 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid
Smeltepunkt 133 °C til 134 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Formel vægt 198.17
Procent renhed 98%