Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7045701
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11312547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11643.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10463-37-3
Molekylær formel C8H6N2O7
Molekylvægt (g/mol) 242.143
MDL nummer MFCD00016995
InChI nøgle MLVYQQLUGFSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl-acetic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenacetyl, acmc-20anc2, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 98596
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 166°C to 176°C
Mængde 1 g
Beilstein 2665595
Formel vægt 242.15
Procent renhed 97%