Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322547 5 g 5g
11312547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11643.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10463-37-3
Molekylær formel C8H6N2O7
Molekylvægt (g/mol) 242.143
MDL nummer MFCD00016995
InChI nøgle MLVYQQLUGFSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl-acetic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dinitrophenacetyl, acmc-20anc2, 3,5-dinitro-4-hydroxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 98596
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dinitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 166°C to 176°C
Mængde 5 g
Beilstein 2665595
Formel vægt 242.15
Procent renhed 97%