Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026468
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11410657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22474.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1019-52-9 | C7H4N2O7 | 228.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1019-52-9
Molekylær formel C7H4N2O7
Molekylvægt (g/mol) 228.12
MDL nummer MFCD00017000
InChI nøgle GBSWIDSKAJFWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoic acid, acmc-20anc3, 4-hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid, #, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dinitro, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 98+%
PubChem CID 70552
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 248°C to 252°C
Mængde 1 g
Formel vægt 228.12
Procent renhed ≥98%