Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11420657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420657 5 g 5g
11410657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22474.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1019-52-9 | C7H4N2O7 | 228,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1019-52-9
Molekylær formel C7H4N2O7
Molekylvægt (g/mol) 228.12
MDL nummer MFCD00017000
InChI nøgle GBSWIDSKAJFWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoic acid, acmc-20anc3, 4-hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid, #, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dinitro, 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 98+%
PubChem CID 70552
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 248 °C til 252 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 228.12
Procent renhed ≥98%