Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416167 1 g 1g
11426167 5 g 5g
11436167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25123.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2233-18-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2233-18-3
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00006946
InChI nøgle UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, 4-formyl-2,6-xylenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde, unii-23pa2pmp9f, 23pa2pmp9f, syringnldehyde, zlchem 510, pubchem8252, buttpark 9657-68
PubChem CID 75222
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Smeltepunkt 112°C to 116°C
Mængde 1 g
Beilstein 1908717
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%