Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372229 1 g 1g
11382229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27231.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4385-56-2 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4385-56-2
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.201
MDL nummer MFCD00016834
InChI nøgle BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homosyringic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, acmc-1aewn, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid #
PubChem CID 78093
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Mængde 1 g
Beilstein 2851658
Formel vægt 212.21
Procent renhed 97%