Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol er en 2,4,6-substitueret phenol med antivirale egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol er en 2,4,6-substitueret phenol med antivirale egenskaber.
Opløselighed Svagt opløselig (0,40 g/L ved 25 C
).°
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 129°C to 132°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1873975 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C). |
| Formel vægt | 184.19 |
| Procent renhed | 97% |