Få mere at vide
4'-Hydroxy-3', 5'-dimethoxyacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11415247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415247 5 g 5g
11405247 1 g 1g
11425247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22634.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1089.57 DKK
    980.65 DKK / 5g
    Spare 108.92 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2478-38-8
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00008748
InChI nøgle OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 117 °C til 122 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1966119
Formel vægt 196.2
Procent renhed 97%