Få mere at vide
4-hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyd, 98+%
Beskrivelse
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Svagt opløseligt i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 198 °C til 206 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1283414 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Sparsomt opløselig i kloroform og methanol. |
| Formel vægt | 373.92 |
| Procent renhed | ≥98% |