Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364434
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364434 10 g 10g
11374434 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01060.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1948-40-9 | C7H4I2O2 | 373.92 g/mol
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Svagt opløseligt i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1948-40-9
Molekylær formel C7H4I2O2
Molekylvægt (g/mol) 373.92
MDL nummer MFCD00014670
InChI nøgle WHLUEIMENHLCMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodo-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-diiodo, 2,6-diiodo-4-formylphenol, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-1c01x, #, benzaldehyde,4-hydroxy-3,5-diiodo
PubChem CID 74760
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-diiodbenzaldehyd
SMIL OC1=C(I)C=C(C=O)C=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Smeltepunkt 198°C to 206°C
Mængde 10 g
Beilstein 1283414
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Sparingly soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 373.92
Procent renhed ≥98%