Få mere at vide
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril, 98%
Artikelnummer. 15488005
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488005 250 mg 250mg
15424847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32158.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 320-42-3 | C8H4F3NO | 187,121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-42-3
Molekylær formel C8H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 187.121
MDL nummer MFCD06797340
InChI nøgle MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoroemthyl benzonitrile, pubchem4807, 2-cyano-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783153
IUPAC navn 4-hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 120 °C til 124 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.12
Procent renhed 98%