Få mere at vide
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 1243395-68-7 |
| Molekylær formel | C8H5O2F3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-4,13H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vægt | 190.0242 |