Få mere at vide
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10147903 5 g Glasflaske 5g
10588470 25 g Glasflaske 25g
10331624 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10147903 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121390050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 875-59-2 | Molekylformel: C9H10O2 | Molekylvægt: 150,18 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875-59-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002303
InChI nøgle IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70133
ChEBI CHEBI:87314
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-2-methylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 127 °C til 132 °C
Farve Tan til hvid
Kogepunkt 313 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(CH3)COCH3
Mængde 5 g
Beilstein 08, 111
Synonym 4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver