Få mere at vide
4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11904801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904801 25 g Glasflaske 25g
10275321 1 g Glasflaske 1g
10595091 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335930250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18278-34-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00051964
InChI nøgle WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153,0 °C til 158,0 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH(O)C6H3(OH)OCH3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig i vand (20 °C)
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.