Få mere at vide
4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10275321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275321 1 g Glasflaske 1g
10595091 5 g Glasflaske 5g
11904801 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335930010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18278-34-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00051964
InChI nøgle WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153.0°C to 158.0°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH(O)C6H3(OH)OCH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water (20°C)
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.