Få mere at vide
4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 156 °C til 160 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2045122 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 98% |