Få mere at vide
4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11429023
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429023 1 g 1g
11439023 5 g 5g
11449023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11127.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18278-34-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00051964
InChI nøgle WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 1 g
Beilstein 2045122
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%