Få mere at vide
4-Hydroxy-2-butanon, 95%
Artikelnummer. 11397776
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397776 25 g 25g
11307786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11456.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 590-90-9 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
4-Hydroxy-2-butanon anvendes til fremstilling af fusionerede benzazepinmolekyler som selektive D3-receptorantagonister med farmaceutisk aktivitet. Det bruges også til fremstilling af verrucarin og mevalonsyrelakton. Yderligere bruges det til at fremstille 3-buten-2-on gennem dehydrering over en anatase-titandioxid-katalysator. Det anvendes også til fremstilling af 4-methyl-5-hydroxymethylthiazol, (± )-lineatin og beta-hydroxylactoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-2-butanon anvendes til fremstilling af fusionerede benzazepinmolekyler som selektive D3-receptorantagonister med farmaceutisk aktivitet. Det bruges også til fremstilling af verrucarin og mevalonsyrelakton. Yderligere bruges det til at fremstille 3-buten-2-on gennem dehydrering over en anatase-titandioxid-katalysator. Det anvendes også til fremstilling af 4-methyl-5-hydroxymethylthiazol, (± )-lineatin og beta-hydroxylactoner.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ethanol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-90-9
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00059005
InChI nøgle LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy, methylolacetone, 3-oxo-1-butanol, 3-oxobutanol, 3-ketobutan-1-ol, monomethylolacetone, 4-butanol-2-one, unii-tcm0bj44mf, 2-hydroxyethyl methyl ketone
PubChem CID 111509
ChEBI CHEBI:41268
IUPAC navn 4-hydroxybutan-2-on
SMIL CC(=O)CCO
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-butanone
Tæthed 1.02
Kogepunkt 73 °C til 76 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Brydningsindeks 1.431
Mængde 25 g
Beilstein 1737666
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, ethanol og ether.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-2-butanone
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-2-butanone
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto