Få mere at vide
4-Hydroxy-2,6-dimethylacetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2,6-dimethylacetanilide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-9(13)5-7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 179.0946 |