Få mere at vide
4-Hydroxy-2(5H)-furanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209743 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10209743
Brand: Thermo Scientific Acros 235260050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-57-1
Molekylær formel C4H4O3
Molekylvægt (g/mol) 100.07
MDL nummer MFCD00052187
InChI nøgle JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
PubChem CID 54683813
IUPAC navn 3-hydroxy-2H-furan-5-on
SMIL OC1=CC(=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135°C to 137°C
Farve Beige-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetonitrile,dmso
Formel vægt 100.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Hydroxyfuran-2(5H)-one