missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC

Artikelnummer. 30011319
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011319 5 mg
30010223 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9530005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59578-62-0
Molekylær formel C9 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Synonym 4-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-Oxo-4-(3-pyridyl)-1-butanol
IUPAC navn 4-hydroxy-1-pyridin-3-ylbutan-1-one
SMIL OCCCC(=O)c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2
Formel vægt 165.079
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.