Få mere at vide
4-hydrazinobenzoesyre hydrochlorid, 98%
Beskrivelse
4-Hydrazinobenzoesyrehydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det kan anvendes til fremstilling af 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydrazinobenzoesyrehydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det kan anvendes til fremstilling af 4-(3-(2-(tert-butoxycarbonylamino)ethyl)-5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)benzoesyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride |
| Smeltepunkt | 252°C to 254°C (decomposition) |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 188.61 |
| Procent renhed | 98% |