Få mere at vide
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15149323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15149323 250 g 250g
15119323 10 g 10g
15139323 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15149323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450672500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24589-77-3
Molekylær formel C7H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.61
MDL nummer MFCD00039073
InChI nøgle XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzoesyre;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Smeltepunkt 252.0°C to 254.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 188.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.